Merck
GF08502746
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020205
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 085-027-46
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)