Merck
GF07923719
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 500mm x 5.0mm diameter
Synonym(e):
MO017910
Größe auswählen
1 EA
€ 419,00
€ 419,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 419,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 419,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 079-237-19
L × Durchm.
500 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)