Merck
GF07920413
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE230220
Größe auswählen
1 EA
€ 342,00
€ 342,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 342,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 342,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 079-204-13
Größe × Dicke
1 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)