Merck
GF07774139
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200m wire, 0.30mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE045260
Größe auswählen
1 EA
€ 395,00
€ 395,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 395,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 395,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-741-39
L × Durchm.
200 mm × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)