Merck
GF06979326
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 100 x 100mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
NI180220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 069-793-26
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.012 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)