Merck
GF06648970
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070451
Größe auswählen
1 EA
€ 683,00
€ 683,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 683,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 683,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 066-489-70
Größe × Dicke
1 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)