Merck
GF05952933
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard
Synonym(e):
CU077955
Größe auswählen
1 EA
€ 539,00
€ 539,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 539,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 539,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 059-529-33
Länge
200 mm
Durchmesser
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)