Merck
GF05003693
Palladium
powder, max. particle size 10 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonym(e):
PD006015
Größe auswählen
1 EA
€ 588,00
€ 588,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 588,00
About This Item
Lineare Formel:
Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 588,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 050-036-93
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
1 g
Max. Partikelgröße
10 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)