Merck
GF02312121
Titanium-vanadium-chromium-aluminum alloy, Ti69V15Cr13Al3
foil, 25 x 25mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
TJ110350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 023-121-21
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.038 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)