Merck
GF01852141
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 19mm diameter
Synonym(e):
FE047935
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 018-521-41
L × Durchm.
200 mm × 19 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)