Merck
GF01189470
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
2000m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055110
Größe auswählen
1 EA
€ 15.080,00
€ 15.080,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 15.080,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 15.080,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-894-70
L × Durchm.
2000 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)