Merck
GF01168736
Mangan
powder, max. particle size 300 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonym(e):
MN006012
Größe auswählen
1 EA
€ 320,00
€ 320,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 320,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141724
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 320,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-687-36
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
300 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)