Wichtige Dokumente
F14351
3-Fluorphenylisothiocyanat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.62 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
HDBACITVPQEAGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?