Merck
F12200
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-Nitrotoluol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
138-139 °C/83 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)