Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,60 € 41,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-472-5
Beilstein/REAXYS Number:
2330772
MDL number:
Assay:
97%
€ 41,70
Listenpreis€ 55,60Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
246-248 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc-2c1Cc3ccccc-23
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-6-11-10-5-2-1-4-9(10)8-13(11)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI key
HTPXFGUCAUTOEL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 246-248 °C (lit.) | mp 248-252 °C (D) | mp 175 °C (dec.) (lit.) | mp 182-185 °C |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?