Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 375,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5C6H3-1,3-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-777-1
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h3-5,9-10H,2H2,1H3
InChI key
VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 97% | description 99% |
| assay 98% | assay 97% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp - | mp 38-42 °C | mp 33-35 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?