Merck
672890
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorphenylacetylen
97%
Synonym(e):
1,2-Dichlor-4-ethinylbenzol, 3,4-Dichlor-1-ethinylbenzol
Größe auswählen
1 G
€ 90,10
€ 90,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 90,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 90,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChIKey
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
205.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1