Fortfahren mit
E4453
3-Ethoxy-2-Cyclohexenon
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OC6H7(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-190-7
Beilstein/REAXYS Number:
2042049
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
393274M12207152129
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)