Fortfahren mit
152129
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
99%
Synonym(e):
3-Methyl-p-anisaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3(OCH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-177-8
Beilstein/REAXYS Number:
2084045
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
MYLBIQHZWFWSMH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde was used in the preparation of (4-methoxy-3-methylphenyl)-2-nitroalkene[1].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
152056109622565040
description
99%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
bp
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
bp
238 °C (lit.)
bp
-
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)