Merck
DWKW651506
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Synonym(e):
W651506
Größe auswählen
567 EACH
€ 609,00
€ 609,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
567 EACH
€ 609,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.17
€ 609,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
preconditioned (pre-scored)
Verpackung
pkg of 567 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W651506
Kapazität
2 mL
Durchm. × H
11.8 mm × 122 mm
Anwendung
Lyophilization
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Rechtliche Hinweise
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)