Merck
DWKW242834-A
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity, case of 1000
Größe auswählen
1 PKG
€ 1.140,00
€ 1.140,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 1.140,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 1.140,00
Check Cart for Availability
Materialien
white bottle
Verpackung
pkg of 1 packs
case of 1000
Hersteller/Markenname
WHEATON® W242834-A
Kapazität
Anwendung
Opthalmic, IVD Kits, Other
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)