Merck
DWKW216965
Wheaton Weithalsflasche
without cap, wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Synonym(e):
W216965
Größe auswählen
36 EA
€ 104,00
€ 104,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
36 EA
€ 104,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 104,00
Check Cart for Availability
Materialien
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
without cap
Verpackung
case of 36 ea Single bulk pack
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216965
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(99 mm) (178 mm) (400 mm)
Kapazität
(1,000 mL)
Fitting
53-400 neck
53-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)