Merck
DWKFDF130N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 250 mL
Synonym(e):
FDF130N
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
class B tolerance
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF130N
Kapazität
250 mL
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)