Merck
DWKBLP0150P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 150 mL
Synonym(e):
BLP0150P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121818
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BLP0150P
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Anwendung
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Leistungsmerkmale und Vorteile
Suitable for food contact applications
Rechtliche Hinweise
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)