Merck
DWK74500-20
KIMBLE® scintillation vials with attached cork backed foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
with cap
Verpackung
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Hersteller/Markenname
Kimble® 74500-20
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (57 mm)
Fläschchenkapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Allgemeine Beschreibung
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
  • Each tray contains 100 vials
  • Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
  • Caps attached
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)