Merck
DWK261313309
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (27 mL), straight rim, tube diam. (25 mm)
Synonym(e):
261313309
Größe auswählen
50 EACH
€ 85,40
€ 85,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EACH
€ 85,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.17
€ 85,40
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile; autoclaved
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261313309
Röhrchendurchm.
(25 mm)
Röhrchenvolumen
(27 mL)
Allgemeine Beschreibung
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)