BR114521
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 25 mL, with PP-stopper NS 14/23
Synonym(e):
Test tubes, Tubes
Größe auswählen
€ 158,00
Größe auswählen
About This Item
€ 158,00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114521
Kapazität
25 mL
Durchm. × L
17 mm × 220 mm
Fitting
(NS 14/23)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)