Merck
DWK261312604
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (20 mL), straight rim, tube diam. (20 mm) , External Thread
Synonym(e):
261312604
Größe auswählen
100 EACH
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EACH
€ 120,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.17
€ 120,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile; autoclaved
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261312604
Röhrchendurchm.
(20 mm) , External Thread
Röhrchenvolumen
(20 mL)
Allgemeine Beschreibung
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)