Merck
DWK2513415-B
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
13-415, black screw cap
Größe auswählen
1 PKG
€ 1.190,00
€ 1.190,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 1.190,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.17
€ 1.190,00
Check Cart for Availability
Materialien
black screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
Verpackung
pkg of 1 packs
Hersteller/Markenname
Kimble® 2513415-B
Fitting
thread
Anwendung
Closure solution for vials and bottles
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)