29051-U
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
Synonym(e):
9mm Open Top Screw Cap with Liner
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)