Merck
DWK209046
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 60 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 39 mm × 84 mm, 20-410
Synonym(e):
209046
Größe auswählen
72 EACH
€ 111,00
€ 111,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EACH
€ 111,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 111,00
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209046
Flaschendurchm. × H
39 mm × 84 mm
Kapazität
60 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)