Merck
DWK176796
Wheaton® Amber Ampule
Synonym(e):
176796
Größe auswählen
144 EACH
€ 76,90
€ 76,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
144 EACH
€ 76,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.17
€ 76,90
Check Cart for Availability
Materialien
amber tube
Leistungsmerkmale
preconditioned (pre-scored)
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 176796
Kapazität
2 mL
Durchm. × H
12 mm × 75 mm
Anwendung
Packaging samples and certified standards
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)