Fortfahren mit
D99250
2,2-Diethoxy-ethylphosphonsäure-diethylester
95%
Synonym(e):
Phosphonoacetaldehyd-diethylacetal-diethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2O)2CHCH2P(O)(OCH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-504-0
Beilstein/REAXYS Number:
1785614
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI key
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • α,β-Alkenal derivatives by two-carbon homologation
  • Lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions
  • α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence
  • Inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions
Reactant for Friedel-Crafts reactions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
410756D91071408573
description
95%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
95%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
bp
192-193 °C/11 mmHg (lit.)
bp
106-108 °C/1 mmHg (lit.)
bp
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)