Fortfahren mit
D7631
5,5-Dimethyl-2,4-Oxazolidindion
Synonym(e):
DMO, Dimethadione, NSC 30152
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-781-4
MDL number:
Form:
powder
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
77-80 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8)
InChI key
JYJFNDQBESEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of nickel benzoannulated or naphthoannulated β-oxatetraazachlorin complex
  • Being used as a cathepsin K inhibitor
Molecule involved in pharmacological studies including:
  • Identification of bioequivalent generic substitute for antiepileptic drugs
  • Screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
  • Dissolving protein plugs in patients with choledochal cyst / pancreaticobiliary maljunctions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
369772
description
-
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
mp
77-80 °C (lit.)
mp
120 °C (dec.) (lit.)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)