Fortfahren mit
369772
2,5-Oxazolidindion
98%
Synonym(e):
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 871,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-570-6
MDL number:
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
InChI key
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
195464I5659G1796
assay
98%
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
form
solid
form
-
form
powder
form
-
mp
120 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
82-86 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)