Fortfahren mit
D75807
2,5-Dichlorthiophen
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Cl2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-638-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
density
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
654795540277275425
description
98%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
bp
162 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
88-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5860 (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)