Merck
D179809
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpiperazin
97%
Größe auswählen
25 G
€ 64,70
€ 64,70
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 64,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
Beilstein:
79881
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 64,70
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
SMILES String
CC1CNCC(C)N1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Remainder water
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)