Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,90 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 335,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-160-5
Beilstein/REAXYS Number:
775084
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI key
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay ≥98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form crystals | form chips, crystals or chunks |
| mp 36-38 °C (lit.) | mp - | mp 56-61 °C (lit.) | mp 67-70 °C (lit.) |
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?