Fortfahren mit
D51401
Diethyl-1,2-Hydrazindicarboxylat
97%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Diethyl-1,2-hydrazindicarboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCONHNHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-902-8
Beilstein/REAXYS Number:
1781585
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 96,80
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
250 °C (lit.)
mp
131-133 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
InChI key
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
715964C100005739383
description
97%
description
97%
description
contains 0.05% BHT as inhibitor, 97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
250 °C (lit.)
bp
-
bp
80 °C (lit.)
bp
-
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
mp
131-133 °C (lit.)
mp
48-53 °C
mp
-
mp
-
functional group
amine, hydrazide
functional group
phenyl, amine
functional group
-
functional group
fluoro, aldehyde
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)