Fortfahren mit
D44952
Dibutylamin
≥98%
Synonym(e):
N-butylbutan-1-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-921-8
Beilstein/REAXYS Number:
506001
MDL number:
Assay:
≥98%
Bp:
159 °C (lit.)
Vapor pressure:
1.9 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.46 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Dibutylamine is extensively used in palladium-catalyzed cross-coupling with aryl halides to synthesize arylamines, popularly known as Buchwald–Hartwig amination.
  • It can be used in the oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1,2-diaminobenzenes to synthesize 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones and 1H-benzimidazoles, respectively.
  • It can also be used in the one-pot multicomponent reactions to synthesize tetra- and penta-substituted polyfunctional dihydropyrroles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47123238645631730
description
≥98%
description
≥99.5%
description
purified by redistillation, 99.5%
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≥99.5%
assay
99.5%
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
autoignition temp.
594 °F
autoignition temp.
594 °F
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10 %
expl. lim.
10 %
expl. lim.
10.1 %
expl. lim.
10.1 %
vapor pressure
1.9 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
1.9 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
vapor pressure
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutylamin
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.9 °F - closed cup
flash_point_c
40.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)