Fortfahren mit
D3511
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-Dithian
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
≥99%
Synonym(e):
trans-1,2-Dithian-4,5-diol, DTT (oxidiert)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-047-6
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
greener alternative product score
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
130-132 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
General description
Wir haben uns dazu verpflichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die in eine der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen fallen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der neugestalteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien der Grünen Chemie “Atomökonomie”, “sicheren Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” aufweisen. Klicken Sie hier, um die DOZN-Scorecard zu sehen.
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithian (oxidiertes DTT) ist eine Form von Dithiothreitol mit einer intramolekularen Disulfidbindung. Es ist ein starkes Reduktionsmittel mit der Fähigkeit, eine molekulare Stressantwort durch Aktivierung der Stressantwortgene auszulösen.
Other Notes
Oxidierte Form von Dithiothreitol (DTT).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
638080226491154393
description
≥99%
description
98%
description
technical grade
description
99%
assay
≥99%
assay
98%
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
130-132 °C (lit.)
mp
148-151 °C (lit.)
mp
-
mp
56-59 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)