Wichtige Dokumente
D16207
4,4′-Diamino-diphenylamin-sulfat
technical grade, 85%
Synonym(e):
4,4′-Iminodianilin-sulfat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.33
Beilstein:
3922166
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?