Merck
D160008
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutarimid
99%
Synonym(e):
4,4-Dimethyl-2,6-piperidinedione
Größe auswählen
25 G
€ 113,00
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 113,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2)3-5(9)8-6(10)4-7/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChIKey
YUJCWMGBRDBPDL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Spiro-piperidine inhibitors for modulation of the M2 proton channel from influenza A virus
  • Second-generation selective inhibitors of Hepatitis C virus NS3 serine protease
  • Spirocyclic oxetanes
  • Ru-catalyzed stereoselective addition of imides to alkynes
  • Metabolically protected arylpiperiazine 5-HT1A ligands
  • Selective antagonists of the a1d adrenergic receptor
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)