Fortfahren mit
D15901
5,6-Diamino-1,3-Dimethyluracil Hydrat
technical grade
Synonym(e):
4,5-Diamino-1,3-dimethyl-2,6-dioxotetrahydropyrimidin, 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidindion, NSC 15493
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N4O2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-621-9
Beilstein/REAXYS Number:
157451
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
form
solid
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CN1C(N)=C(N)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H10N4O2.H2O/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12;/h7-8H2,1-2H3;1H2
InChI key
FNLDCZCNGSQKIC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 1H-Imidazol-1-yl substituted 8-phenylxanthines for use as adenosine receptor ligands
  • Pyrimidinyl purinediones via cyclocondensation
  • Theophylline derivatives as adenosine receptor antagonists
  • Pteridine analogs for use as monoamine oxidase B and nitric oxide synthase inhibitors
  • Fused tricyclic xanthines
  • Cadmium uraciliminoethylpyridine complexes for use as antiproliferatives against C6 glioma cells
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
665444D15405349801
description
technical grade
description
97%
description
technical grade, 90%
description
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
mp
134-139 °C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
technical grade
grade
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)