Merck
D145203
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propylchlorid -hydrochlorid
96%
Synonym(e):
3-Chlor-N,N-dimethylpropylamin -hydrochlorid, N,N-Dimethyl(3-chlorpropyl)-amin -hydrochlorid
Größe auswählen
100 G
€ 51,10
€ 51,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 51,10
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.07
Beilstein:
3670046
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 51,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
InChIKey
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M A Carfagna et al.
Molecular pharmacology, 44(1), 129-141 (1993-07-01)
Perturbations of rat brain synaptic plasma membrane (SPM) bilayer structure and Na+/K(+)-ATPase activity were correlated for drugs that are structurally related and exhibit similar toxicological side effects but belong to different pharmacological classes. Na+/K(+)-ATPase IC50 values decrease linearly with increasing