Merck
D135003
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-4-nitrobenzol
99%
Synonym(e):
4-Nitroveratrol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
bp
230 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)[N+]([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable