D122408
4,4′-Dijodbiphenyl
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
201-204 °C (lit.)
SMILES String
Ic1ccc(cc1)-c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H8I2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChIKey
GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable