Fortfahren mit
D63809
1,6-Dichlorhexan
98%
Synonym(e):
Hexamethylendichlorid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl(CH2)6Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-491-7
Beilstein/REAXYS Number:
773673
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI key
OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
165.0 - 170.6 °F - closed cup
flash_point_c
73.9 - 77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)