D108103
1,8-Dihydroxyanthrachinon
96%
Synonym(e):
Chrysazin, Danthron
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
191-193 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChIKey
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... RXRA(6256)
Anwendung
- To prepare an inclusion complex with β-cyclodextrin, applicable as a sensor in the estimation of Cu2+ ions in an aqueous solution.
- As a starting material in the synthesis of 1,4,5,8-tetramethoxyanthracene.
- As an aromatic scavenger in the modification of lignin, which acts as a corrosion inhibitor for steel.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?