Merck
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthren
94%
Größe auswählen
5 G
€ 111,00
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 111,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.25
Beilstein:
1907655
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
94%
Form
liquid
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-35 °C (lit.)
SMILES String
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
InChIKey
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of